Przejdź do
Z764701
MAGic Clamp™ tube rack
to hold, 2 x 50 mL horizontal tubes
Synonim(y):
tube clamps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1000-MR-T500H
Feature:
to hold 2 x 50 mL horizontal tubes
Packaging:
pkg of 1 ea
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 2 x 50 mL horizontal tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T500H
General description
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z764671Z764639Z764647
description
to hold, 2 x 50 mL horizontal tubes
description
to hold, 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
description
to hold, 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
description
to hold, 32 x 15 mL tubes
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T500H
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T15H
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1550
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T15
feature
to hold 2 x 50 mL horizontal tubes
feature
to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
feature
to hold 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
feature
to hold 32 x 15 mL tubes
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ tube rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)