Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
18 790,00 zł
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT1011-E-UK
parameter
30-300 rpm speed
Overall L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
platform L × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
weight
30 kg
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT1011-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT1011-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT3001-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT3001-E |
| parameter 30-300 rpm speed | parameter 30-300 rpm speed | parameter +4 to +65 °C temp. range, 30-300 rpm speed | parameter +4 to +65 °C temp. range, 30-300 rpm speed |
| Overall L × W × H 18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm) | Overall L × W × H 18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm) | Overall L × W × H - | Overall L × W × H - |
| platform L × W 17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm) | platform L × W 17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm) | platform L × W 13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm) | platform L × W 13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm) |
| weight 30 kg | weight 30 kg | weight 25 lb (11.25 kg) | weight 25 lb (11.25 kg) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orbi-Shaker™ XL orbital shaker with flat mat platform
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?