Przejdź do
Z757330
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 0.1-3 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
0.1-3 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Sartorius 728010
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 728010
volume
0.1-3 μL
General description
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
  • Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
  • Accurate and precise
  • Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
  • Robust design
  • Easiest pipette to maintain
Legal Information
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z757349Z757373Z757357
description
single channel, volume 0.1-3 μL
description
single channel, volume 1-10 μL
description
single channel, volume 10-100 μL
description
single channel, volume 2-20 μL
manufacturer/tradename
Sartorius 728010
manufacturer/tradename
Sartorius 728020
manufacturer/tradename
Sartorius 728050
manufacturer/tradename
Sartorius 728030
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
electronic: no, single-channel
feature
single-channel, electronic: no
volume
0.1-3 μL
volume
1-10 μL
volume
10-100 μL
volume
2-20 μL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)