Kluczowe dokumenty
Z744322
Wilmad® NMR Reaction Monitoring System
tube O.D. 5 mm, tube L 7 in., pack of 1 ea
Synonim(y):
Rurka monitorująca NMR, Rurka reakcyjna NMR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-RMS-7
dł. probówki
7 in.
śr. zewn. probówki
5 mm
Opis ogólny
Zaprojektowany do monitorowania reakcji od początku do końca, system monitorowania reakcji to dwukomorowa rurka NMR ze szkła borokrzemianowego, która umożliwia mieszanie w rurce. System posiada wewnętrzną komorę z końcówką PTFE, która po zamocowaniu tworzy pozytywne uszczelnienie oddzielające roztwory, dopóki użytkownik nie będzie gotowy do mieszania. Umożliwia akwizycję widm zarówno przed zmieszaniem, jak i po zmieszaniu Mieszanie roztworów in situ zapewnia wyraźny obraz reakcji "przed i po". Umożliwia określenie konkretnego punktu końcowego reakcji, eliminuje zmienne i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia podczas eksperymentów. Może pozwolić na uchwycenie początkowych punktów danych kinetycznych w spektrometrach stacjonarnych, w których górna część próbówki jest dostępna. Umożliwia badaczom przeprowadzanie eksperymentów reakcyjnych bez specjalistycznych instrumentów lub sprzętu. Zawiera dodatkową czarną nasadkę fenolową z białą gumową wkładką do zewnętrznej rurki, umożliwiającą łatwe przechowywanie próbek. Wykonane ze szkła borokrzemowego klasy A typu 1. UWAGA: Nie do użytku w eksperymentach wirowania. Czarna nasadka fenolowa używana podczas mieszania nie posiada wkładki i powinna być zawsze przechowywana w pozycji pionowej.
Zastosowanie
NMR
Cechy i korzyści
  • Mieszanie w probówce
  • Obraz przed i po reakcji
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)