Z744192
Wilmad® 4 mm ZrO2 Open Ended Rotor for Bruker® MAS Probe
zirconia, Laser marked, pack of 1
Synonim(y):
Solid State NMR, MAS NMR
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
18 kHz
Materiały
zirconia
opis
Rotor Body laser marked with a unique serial number and permanent tachometer mark on the base.
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Wilmad WP-501-4181
Parametry
at 100-200 °C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- No need to solvate solid samples
- Homogeneous ceramic material structure
- Strength 1,000 Mpa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)