Kluczowe dokumenty
Z743678
Tough-Tags microcentrifuge tube labels
red, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Wybierz wielkość
1000 EA
233,00 zł
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
233,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
roll of 1000 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech TTLR-1000
dł. × szerokość
1.28 in. × 0.50 in.
kolor
red
Opis ogólny
Tough-Tags are chemically inert polyester labels that strongly adhere to all plastics and other materials. They are temperature resistant from 121°C to −40°C. These labels will withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, cracking or falling off. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.
Tough-Tags are pre-cut, peel-off labels which accept any marking instrument and are perfectly sized to fit microcentrifuge tubes and other containers in the laboratory. Tubes with Tough-Tags wrapped around them will still slide easily in and out of rotors without binding because the labels are thin and the adhesive does not migrate from behind the label even after boiling and autoclaving.
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)