Przejdź do
Z743490
Aluminum heating/cooling block
for 5 mL tubes, 32-wells
Synonim(y):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-4000, cooling block, heating block
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
Feature:
for 5 mL tubes, 32-wells
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 5 mL tubes, 32-wells
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-4000
General description
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743483Z743481Z743497
description
for 5 mL tubes, 32-wells
description
for 15.0 mL tubes, 12 holes
description
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
description
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
feature
for 5 mL tubes, 32-wells
feature
for 15.0 mL tubes, 12 holes
feature
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
feature
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-6050
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-6400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3030
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)