Przejdź do
Z742698
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 70 L incubator
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2505-70SH
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 70L
Legal Information
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z742697Z742699Z742695
description
stainless steel shelf for 70 L incubator
description
stainless steel shelf for 40 L incubator
description
stainless steel shelf for 130 L incubator
description
volume 130 L, with SureCheck® data logging software, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2505-70SH
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2505-40SH
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2505-130SH
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2505-130-E
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)