Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41100000
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H2200-SH
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2200-SH
technique(s)
cell culture: suitable
L × W
10.5 in. × 8 in.
Legal Information
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description size 10.5 in. × 8 in., stainless steel | description with heating and cooling, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description with heating only, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2200-SH | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2300-SH | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2200-HC-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2200-H-E |
| L × W 10.5 in. × 8 in. | L × W - | L × W - | L × W - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?