Przejdź do
Z742259
Kątowy stojak na rury
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea
Synonim(y):
Kątowy wspornik butelki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech TRST-1000
Feature:
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylic
feature
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TRST-1000
General description
Uniwersalny, akrylowy statyw z neoprenową podkładką do podtrzymywania statywów na probówki. Utrzymuje stojaki wypełnione probówkami w wygodnej pozycji ułatwiającej pipetowanie.
Features and Benefits
  • Kąt widzenia 30°
  • złagodzenie powtarzającego się stresu
  • tworzy wygodne stanowisko pracy
  • neoprenowa podkładka i antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność
  • pasuje do większości stojaków na rury
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z688541Z742258931462
description
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea
description
accommodates 50 mL to 1 liter square or round bottles
description
Holds Rack up to 5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea
description
angle, 45 ° bend, tip size × L × I.D. 27 gauge × 0.5 in. × 0.008 in., stainless steel tip, clear, box of 50 pieces
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TRST-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech REST-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TRAJ-2000
manufacturer/tradename
-
feature
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide
feature
-
feature
Holds Rack up to 5 in. high and 8.5 in. wide, adjustable 0 ‑ 35 °
feature
angle 45 ° bend
material
acrylic
material
-
material
acrylic
material
stainless steel tip
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
box of 50 pieces
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)