Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech REST-1000
Packaging:
pack of 1 ea
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech REST-1000
General description
This angled bottle rest is convenient for tilting the bottle to access material inside easier.
Features and Benefits
- Comfort - Pipette at a comfortable 45°
- Durable - Made from long-lasting acrylic and polypropylene
- Ideally sized - Accommodates 50 mL to 1 liter square or round bottles
- Space saving - Compact design takes up little benchtop space
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description accommodates 50 mL to 1 liter square or round bottles | description Holds Rack up to 5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea | description with cap, round glass bottle, bottle capacity (30,000 mL), non-sterile | description with cap, round glass bottle, bottle capacity (50,000 mL), non-sterile |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech REST-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TRAJ-2000 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences DURAN® 1200265 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences DURAN® 1200154 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging case of 1 ea | packaging case of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?