Merck
Z742234
Labnet Fastpette Pro Pipette Controller Accessories
PTFE filter, autoclavable, pore size 0.45 μm, pack of 5
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
PTFE filter
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Labnet P2024
wielkość porów
0.45 μm
Informacje prawne
FastPette is a trademark of Labnet Intl., Inc.