Z741974
Cameo™ Filtration Membrane
Nylon membrane, pore size 5.0 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
GVS Life Sciences 1213812
Średnica
47 mm
wielkość porów
5.0 μm
Opis ogólny
Zaprojektowany w celu przyspieszenia i zwiększenia przepustowości próbki przy jednoczesnym zmniejszeniu ciśnienia wstecznego, objętość zatrzymania jest nieco niższa ze względu na ulepszoną konstrukcję kanału przepływu i zmniejszone odstępy między podporami. Ulepszenia konstrukcyjne pozwalają na zwiększenie ciśnienia roboczego, które mogą wytrzymać filtry strzykawkowe.
Zastosowania: Analiza płynów biologicznych i organicznych, przygotowanie próbek analitycznych, HPLC, testy złożone, jednorodność zawartości, testy rozpuszczania, próbki środowiskowe, analiza żywności.
Zastosowania: Analiza płynów biologicznych i organicznych, przygotowanie próbek analitycznych, HPLC, testy złożone, jednorodność zawartości, testy rozpuszczania, próbki środowiskowe, analiza żywności.
Informacje prawne
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)