Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 49 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41100000
49 500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2906001-1
H × W × D
71 mm × 98 mm × 72 mm
General description
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 125 ml vessels | description for 500 ml vessels | description 1.5S, for 1.5 mL tubes | description 15SX, for 15 mL tubes |
| H × W × D 71 mm × 98 mm × 72 mm | H × W × D 142 mm × 140 mm × 108 mm | H × W × D - | H × W × D - |
| manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2906001-1 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2906019-1 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501009 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501023 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?