About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Właściwości
capacity three 1.5ml – 2ml tubes
producent / nazwa handlowa
IBI ACCFL0003
Opis ogólny
3-miejscowy stojak IBI został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie utrzymywać rurkę systemu komory przepływowej, blokadę luer lock i trzy probówki o pojemności 1,5 ml - 2 ml, dzięki czemu można bezpiecznie zbierać ścieki biofilmu do analizy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)