Kluczowe dokumenty
Z741100
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
volume × L 1-10 mL × 243 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
sterylność
sterile (PCR clean/sterile)
Właściwości
DNA free
RNase and DNase free
filter low retention etc.
filter
opakowanie
pkg of 100 ea (100 individually wrapped tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 077.598 EU
Eppendorf® 022491288 US
pojemność × dł.
1-10 mL × 243 mm
kolor
turquoise
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Unique two-phase filter protection with ep Dualfilter T.I.P.S.®.
The Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® are the first filtertips with a two phase filter for contamination protection. The tips are manufactured to the highest possible quality from pure, non recycled materials under cleanroom conditions. They are characterized by defined flow dynamics, low wettability and high thermal stability. They are certified pyrogen free and PCR clean (free from human DNA, DNase, RNase and PCR-inhibiting substances).
These ep Dualfilter T.I.P.S.® contain well-defined different pore sizes within the two filter layers. The white layer which faces the sample retains drops, splashes and aerosols. The blue layer above it forms a highly-effective double barrier, that reliably binds even biomolecules.
Without any kind of filter the pipette is exposed to contamination by sample and aerosols. Conventional single layer filters do not fully block particles and molecules. Only ep Dualfilter T.I.P.S.® provide reliable protection against even the finest impurities.
Cechy i korzyści
  • Dwie warstwy filtrujące zapewniają podwójną ochronę pipety i próbki
  • Dwie warstwy filtracyjne zapewniają podwójną ochronę przed aerozolami i biomolokulami
  • Nie zawiera dodatków hamujących PCR
  • Technologia zgłoszona do opatentowania
  • Wszystkie końcówki są sterylne, czyste i wolne od pirogenów Eppendorf PCR
  • Certyfikowana partia
  • Zdefiniowana dynamika przepływu
  • Niska zwilżalność
  • Wysoka stabilność termiczna
  • Szczelne uszczelnienie
  • Minimalne siły mocowania i wyrzutu
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)