Z740307
Disposable Plastic Mini Serological Pipettes
capacity 25 mL
Synonim(y):
ergonomiczne pipetowanie, hodowla komórkowa, krótki, pipeta, pipetowanie, serologiczny, surowica, wolny od pirogenów
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic (Disposable)
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
graduations Subdivisions 0.5mL
plugged
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 2299932
zakres pomiaru
accuracy: +1 - 2%
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Szczegóły produktu:
- Polistyren, sterylizowany promieniami gamma i wolny od pirogenów
- Łatwa do odczytania podziałka od +1 do 2%
- Unikalna zatyczka filtra pozostaje na miejscu i eliminuje włókna kłaczków
- Kolorowe pierścienie dla łatwej identyfikacji
- Papierowa i plastikowa folia bez włókien zapewnia szybkie otwieranie.
- Pudełko dozownika umożliwia dostęp do pipet bez otwierania górnej części; kodowane kolorami z uniwersalną konstrukcją do układania w stosy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)