Kluczowe dokumenty
Z740287
GLACIERbrand, triple density
large ice pan, volume 9 L, green
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific IPAN-3100
pojemność
9 L
9000 mL
kolor
green
Opis ogólny
Doskonała izolacja - wykonana z polistyrenu ekspandowanego o potrójnej gęstości. Pozwala zachować lód o 30% dłużej!
Won't Sweat - Grube ścianki izolacyjne nie pocą się
Easy-Grip - Solidne uchwyty ułatwiają przenoszenie wiader
Includes Lid - Użyj dołączonej pokrywy, aby zmaksymalizować chłodzenie (tylko wiadro 5 L)
Heavy-Duty - Solidnie skonstruowane, aby nie pękały w normalnych warunkach laboratoryjnych
Chemically Resistant - Odporne na łagodne chemikalia*, a także zawiesinę lodu i alkoholu, suchy lód i ciekły azot
(*Nie zalecane do długotrwałego narażenia na działanie ostrych chemikaliów lub substancji żrących)
Informacje prawne
Galacton is a trademark of Tropix, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)