Kluczowe dokumenty
Z740244
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, size 1.50 in. × 0.50 in.
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
Produkt Z740244 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
white
opakowanie
pkg of 750 ea (per roll)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech DTCR-2000
Parametry
temp. range at 70 to -196 °C
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar
1.50 in. × 0.50 in.
kompatybilność
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odporność na temperaturę - od -196°C do 70°C, a także możliwość zamrażania w ciekłym i parowym azocie
Wytrzymałość - etykiety przylegają do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali, nie pękając, nie odklejając się ani nie niszcząc. Odporne również na ścieranie i rozmazywanie
Kompatybilne - Probówki oznaczone etykietami Direct Thermal Cryo-Tags łatwo wsuwają się i wysuwają z wirówek bez wiązania
Specjalnie zaprojektowane - Etykiety akceptują drukowanie z bezpośrednich drukarek termicznych, takich jak drukarki GoDEX DT200 Direct. Diversified Biotech zaleca aplikację Label LIVE do drukowania w połączeniu z drukarką GoDEX DT200.
Kodowanie kreskowe - drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbek
Oszczędność - ograniczenie odpadów etykiet poprzez drukowanie tylko wymaganej ilości. Dostępne w kolorach białym, niebieskim, zielonym i żółtym
Informacje prawne
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)