Kluczowe dokumenty
Z740221
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Produkt Z740221 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05641.0001
metody
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å pore size
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)