Kluczowe dokumenty
Z740024
BRAND® filter tips, racked, TipRack
volume 5-100 μL, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip and filter element (polyethylene)
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
filter
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732610
maksymalna pojemność
100 μL
pojemność
5-100 μL
Opis ogólny
Końcówki do pipet i końcówki filtrujące są produkowane przez firmę BRAND w pomieszczeniach czystych w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i pakowane w stojaki, aby zapewnić stałą wysoką jakość końcówek.
Końcówki filtrujące bez samouszczelniania firmy BRAND mają filtr PE, który nie zawiera dodatków chemicznych. Przepuszczalność jest kontrolowana przez kombinację wielkości porów i długości filtra, dzięki czemu aerozole nie przedostają się do trzonu pipety. Filtry te działają niezmiennie niezawodnie. Z drugiej strony, ciecze mogą przepływać bardzo wolno, jeśli przypadkowo zetkną się z filtrem.
Ponieważ filtr nie pęcznieje, jak w przypadku samouszczelniających się końcówek filtrów, próbkę można odzyskać z filtra po prostu uruchamiając funkcję wydmuchu pipety lub w razie potrzeby odwirowując. Jest to niewątpliwie ważna zaleta filtrów niesamouszczelniających, zwłaszcza w przypadku pracy z cennymi próbkami. Dodatkową zaletą jest brak dodatków do filtrów, co chroni próbki przed tym źródłem zanieczyszczeń.
NOWOŚĆ! TipRack, niesterylny i sterylny, 1179
Zajmująca niewiele miejsca jednostka uzupełniająca do TipBox. Chroniony w przyjaznym dla środowiska opakowaniu PET nadającym się do recyklingu. W porównaniu z napełnionymi pojemnikami TipBox, ilość odpadów z nowymi jednostkami uzupełniającymi jest zmniejszona o 20%. Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μL są wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Stojaki na końcówki w jakości 1179 są sterylne zgodnie z normą ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskując SAL na poziomie 10-6.
Stojaki te są dostarczane z urządzeniem do przenoszenia, które umożliwia proste, wolne od zanieczyszczeń przenoszenie do uprzednio wysterylizowanego pudełka TipBox. Wszystkie stojaki na końcówki są jednostronnie zadrukowane informacjami o zawartości.
Inne uwagi
BR732610 (India)
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)