Z738263
Jenco™ stereo microscopes, dissecting
AC/DC input 220 V AC, binocular, zoom range: 7.5x to 35x, halogen/fluorescent
Synonim(y):
dissecting microscopes, microscopes, stereo microscopes
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Polecane produkty
opis
3 Plug
EU 2-prong plug
producent / nazwa handlowa
Jenco ZM-F502-2
Opis ogólny
Sekcja i obserwacja próbek makro jest bardziej pouczająca dzięki mikroskopowi Jenco Stereo. Duży stolik zapewnia dużo miejsca na manipulowanie próbkami, ale nadal mieści się w szafce.
Ich podświetlane statywy pozwalają wybrać światło z trzech kierunków - z góry, z dołu lub z obu, aby pomóc w obserwacji nieprzezroczystych lub przezroczystych próbek. Solidne, całkowicie metalowe mechanizmy ogniskujące wytrzymają użytkowanie przez uczniów znacznie dłużej niż pięcioletnia gwarancja.
Nauczyciele lubią je, ponieważ okulary są zablokowane i nie chodzą, całkowicie metalowe ramy są zbudowane z myślą o trwałości, a żarówki niskonapięciowe działają przez setki godzin i są łatwe do wymiany. Dostępne są nawet modele z ładowalnymi oświetlaczami.
Ich podświetlane statywy pozwalają wybrać światło z trzech kierunków - z góry, z dołu lub z obu, aby pomóc w obserwacji nieprzezroczystych lub przezroczystych próbek. Solidne, całkowicie metalowe mechanizmy ogniskujące wytrzymają użytkowanie przez uczniów znacznie dłużej niż pięcioletnia gwarancja.
Nauczyciele lubią je, ponieważ okulary są zablokowane i nie chodzą, całkowicie metalowe ramy są zbudowane z myślą o trwałości, a żarówki niskonapięciowe działają przez setki godzin i są łatwe do wymiany. Dostępne są nawet modele z ładowalnymi oświetlaczami.
- Przystępne
- Przenośne
- Trwałe
- Łatwe w użyciu
- Pięcioletnia gwarancja
Informacje prawne
Jenco is a trademark of Jenco International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)