Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
5 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
1—200 μL
Sterility:
sterile
Feature:
barrier
Packaging:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2770
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
colorless tip
sterility
sterile
feature
barrier
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2770
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
200 μL
volume range
1-200 μL
volume
1—200 μL
compatibility
for use with
- Capp Aero 200 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Finnpipette 4027/4500 5-40 μl
- Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
- Pipetman P-200 20-200 μl
- Rainin EDP 2 20-250 μl
- Rainin EDP Plus 20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 20-200 μl
- Rainin Pipetman 20-200 μl
- Transferpette Multi-Channel 20-200 μl
General description
SoftFit-L™ tip design and sturdy rack are ideal for multi-channel pipettors
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?