Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł 792,00 zł |
5 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł 3438,00 zł |
Informacje o tej pozycji
792,00 zł
Cena katalogowa880,00 złZaoszczędź 10%material
colorless
sterility
sterile
feature
RNase free, barrier, DNase free
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2070
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
300 μL
volume range
1-300 μL
volume
1—300 μL
compatibility
for use with
- sku=2070
- Biohit Electronic 10-250 μl
- Biohit Electronic Multi-Channel 25-250 μl
- Biohit Variable 50-250 μl
- Eppendorf Response 4850 20-500 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Finnpipette Multi-Channel 50-300 μl
- Hamilton SoftGrip Precision 300 μl
- Rainin EDP 2 20-250 μl
- Rainin EDP Plus 20-250 μl
- Socorex/Wheaton Calibra/822 20-200 μl
- Transferpette Multi-Channel 20-200ul/30-300 μl
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| volume 1—300 μL | volume 0.5—20 μL | volume 0.5—50 μL | volume 0.5—20 μL |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2070 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2155P | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2780 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| feature DNase free, barrier, RNase free | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier |
| material colorless | material colorless | material colorless | material colorless , colorless tip |
| packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?