Kluczowe dokumenty
Z709948
Sartorius pipette tips
volume range 5-350 μL, standard, refill, non-sterile
Wybierz wielkość
960 EA
318,00 zł
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
318,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
opakowanie
pack of 96 ea (Racked)
producent / nazwa handlowa
Sartorius 790352
maksymalna pojemność
350 μL
zakres pojemności
5-350 μL
pojemność
5—350 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niefiltrowane końcówki Optifit zostały zaprojektowane z myślą o jak najlepszym dopasowaniu i uszczelnieniu, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność i precyzję. Te końcówki do pipet umożliwiają ergonomiczne i lekkie mocowanie końcówek dzięki kompatybilności z funkcją Optiload w pipetach Sartorius Picus Nxt, Picus, Tacta, Mline i Proline Plus.
Końcówki Optifit są dostępne w różnych rodzajach opakowań dla wszystkich potrzeb:
  • Stojaki z pojedynczą tacką - stojaki na końcówki z certyfikatem czystości
  • Opakowania uzupełniające - ekologiczne opakowania uzupełniające z certyfikatem czystości
  • Refill Towers - oszczędzające miejsce i ekologiczne opakowania uzupełniające
  • Pudełka Flexibulk - oszczędzające miejsce, ekologiczne i ekonomiczne pudełka zbiorcze
  • Standardowe opakowania zbiorcze - ekonomiczne opakowania zbiorcze
Tacki na końcówki Optifit są oznaczone kolorami w celu łatwego dopasowania do odpowiedniej pipety Sartorius, ale dzięki uniwersalnej konstrukcji pasują również do większości innych pipet.
Rygorystyczne normy jakości ISO 9001 i ISO 13485 są przestrzegane od etapu badań i rozwoju końcówek po produkcję i dostawę. Końcówki z certyfikatem czystości są produkowane w pomieszczeniach czystych klasy ISO 8, aby uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczeń i są testowane na obecność DNazy, RNazy i endotoksyn dla każdej partii końcówek. Dostępne są również wstępnie wysterylizowane końcówki do najczystszych prac laboratoryjnych. Sartorius oferuje szeroki wybór końcówek do pipet, końcówek przedłużonych i końcówek o dużej objętości, przeznaczonych do specjalnych potrzeb.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)