Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
4 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
sterility
non-sterile
feature
DNase free, RNase free, racked
packaging
pack of 800 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3582
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
1000 μL
volume
1000 μL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HLT 1000 SoftFit, maximum volume 1000 μL, racked, non-sterile | description HLT 300, size 1-300 μL, Pure packed, sterile | description HLT 200 Micropoint, size 0.5-200 μL, racked, non-sterile | description HLT 200G, size 20-200 μL, Pure packed, sterile |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3582 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3571 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3552 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3531 |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| feature DNase free, racked, RNase free | feature RNase free, Pure packed, DNase free | feature racked, RNase free, DNase free | feature Pure packed, RNase free, DNase free, barrier: no |
| packaging pack of 800 ea | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) |
| maximum volume 1000 μL | maximum volume 300 μL | maximum volume 200 μL | maximum volume 200 μL |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® non-filtered tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?