Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122103
NACRES:
NB.82
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
sterility
sterile
packaging
pack of 1, case of 150 ea
manufacturer/tradename
TPP 99010
blade L × W
195 mm × 14 mm , fixed blade
size
suitability
suitable for (tissue culture dish 150, various other cell culture applications)
General description
The TPP cell spatula is mainly used with TPP tissue culture flasks with re-closable lid or peel off foil and with the large TPP tissue culture dish.
Features and Benefits
- Special formed blade with sharp edges
- Small raised knobs on the handle
- Lint-free blister packaging
- User friendly TPP dispenser case
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename TPP 99010 | manufacturer/tradename Corning 3010 | manufacturer/tradename Corning 3011 | manufacturer/tradename TPP 92424 |
| material polypropylene | material - | material - | material flat bottom (F-base), flat bottom clear polystyrene wells |
| packaging pack of 1, case of 150 ea | packaging case of 100 | packaging case of 100 | packaging case of 72 |
| size
| size - | size - | size 24 wells |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| suitability suitable for (tissue culture dish 150, various other cell culture applications) | suitability - | suitability - | suitability suitable for (cell culture; tissue culture applications) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?