Przejdź do
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
Synonim(y):
3D Biotek PCL303012-BR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
(polycaprolactone (PCL))
Pore size:
300 μm (Fiber spacing)
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
(polycaprolactone (PCL))
sterility
sterile
feature
lid: no, ~ 300 μm spacing
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303012-BR
fiber diam.
~300 μm
working volume
~300 μL
pore size
300 μm (Fiber spacing)
binding type
non-treated surface
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z694657Z694673Z724416
description
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
description
fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
description
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
description
for 12 well plates, 6 inserts/ 12 well plate
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303012-BR
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303006-BR
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303024-BR
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303012-6
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
pore size
300 μm (Fiber spacing)
pore size
-
pore size
300 μm (Fiber spacing)
pore size
569 μm pore size, 65.6 % porosity (+/- 0.9)
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
(polycaprolactone (PCL))
material
(polycaprolactone (PCL))
material
-
material
clear polycaprolactone (PCL) , clear wells, (polycaprolactone (PCL))
feature
lid: no, ~ 300 μm spacing
feature
~ 300 μm spacing
feature
-
feature
lid: no
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)