Merck
Z694622
Nanofiber multiwell plate inserts, with aligned nanofibers
Synonim(y):
3D, 3D Cell Culture, 3D plates, tissue culture plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
transparent polycaprolactone (PCL)
transparent wells
sterylność
sterile; electron beam irradiated
sterile
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nanofiber Solutions 242402
rozmiar
24 wells
wielkość porów
700 nm (Fiber spacing)
przydatność
suitable for (Tissue Engineering, Cancer Research)
typ wiązania
(plasma surface treated)
Opis ogólny
Naczynia do hodowli komórek z nanowłókien, płytki wielodołkowe i wkładki do dołków łączą w sobie najlepsze cechy hodowli komórek 3D i 2D. Nanowłókna są optycznie przezroczyste, co pozwala na obrazowanie żywych komórek i kwantyfikację mobilności komórek w czasie rzeczywistym.
Nanowłókna naśladują topografię 3D in vivo i mogą być łatwo powlekane białkami ECM do badań nad rakiem. Komórki można po prostu usunąć w celu analizy białek lub genów.
Nanowłókna charakteryzują się wyższym współczynnikiem ekspansji, lepszą kontrolą różnicowania i mają syntetyczną powierzchnię bez zanieczyszczeń zwierzęcych, idealną do badań nad komórkami macierzystymi i barwienia immunohistochemicznego.
Rusztowania z nanowłókien można łatwo kształtować lub wymiarować, wykonując je z niemal dowolnego syntetycznego lub naturalnego polimeru w celu dostosowania do potrzeb inżynierii tkankowej. Można je następnie wszczepiać in vivo lub stosować in vitro. Dostępne standardowe wymiary płytek współpracują z obecnymi zautomatyzowanymi urządzeniami do wysokowydajnego odkrywania leków.
Naczynia do hodowli komórkowych, płytki i wkładki są dostępne z losowo zorientowanymi włóknami lub wyrównanymi włóknami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)