Kluczowe dokumenty
Z674788
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern ABT 120-4NM
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
śr. płytki
80 mm
rozmiar
217 mm × 356 mm × 338 mm
Opis ogólny
- Easy read, back lit LCD display with digit height 14 mm
- Automatic data output to RS 232 interface
- Automatic internal adjustment calibration
- 4 settings to select response time and stability for specific conditions
- Auto-tare and automatic subsequent data output function
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)