Z674710
Kern PCB precision balances
Kern PCB-200-2, weighing capacity 200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PCB-200-2
zakres pomiaru nośności
200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
szer. × głębokość × wys.
163 mm × 245 mm × 79 mm
rozmiar platformy
105 mm
moc baterii
9 V rechargeable
Opis ogólny
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)