Kluczowe dokumenty
Z665851
3209 Kolba do hodowli tkankowych
straight neck transparent polystyrene flask, surface area 175 cm2, screw top blue high-density polyethylene cap (vent), sterile; γ-irradiated, pack of 32 ea
Synonim(y):
kolba do hodowli komórkowych, kolba poddana działaniu hodowli komórkowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
Materiały
screw top blue high-density polyethylene cap (vent)
straight neck transparent polystyrene flask
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 32 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 156502
pojemność robocza kolby
68 mL
powierzchnia
175 cm2
dopasowywanie
33 mm cap
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Opis ogólny
[TM="Nunc"]kolby do hodowli komórkowych ze stałymi pokrywami mogą zapewnić doskonałą przyczepność dla różnych typów komórek. Kolby te poddawane są unikalnej obróbce powierzchni o nazwie [TM="Nunclon"] Delta, aby zapewnić spójny wzrost komórek we wszystkich obszarach.
Cechy i korzyści
  • W każdym przypadku zapewniona jest certyfikacja Nunclon Delta, w tym testowanie na czterech różnych typach komórek.
  • Zoptymalizowane pod kątem pracy zrobotyzowanej z krótkimi, szerokimi szyjkami, prostymi ściankami bocznymi i zakrętkami 1/3 obrotu.
  • Nasadki odpowietrzające/zamykające zawierają oznaczenia "Y" z nóżkami skierowanymi do góry, wskazujące pozycję odpowietrzania i umożliwiające odpowiednią wymianę gazową.
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma i certyfikowane jako niepirogenne.
Informacje prawne
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)