Kluczowe dokumenty
Z663794
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 50 mL conical tube, bottle, petri dish or deep well plate, W × L 48.26 mm × 25.40 mm, white vinyl
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
white vinyl
opakowanie
roll of 250 labels
producent / nazwa handlowa
Brady PTL-78-427AW
dostępność
available only in EU
szer. × dł.
48.26 mm × 25.40 mm
Informacje prawne
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)