Kluczowe dokumenty
Z659851
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
insert basket for Z659843 and Z659053
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin K 28
dostępność
not available in USA and Canada
dł. × szer. × gł.
450 mm × 240 mm × 50 mm
Opis ogólny
Podczas pracy ultradźwiękowej nic nie może być umieszczone na dnie zbiornika, ponieważ może to spowodować ścieranie między materiałem sonikacyjnym a ultradźwiękowym zbiornikiem oscylacyjnym. Dlatego zaleca się stosowanie odpowiedniego kosza do przechowywania materiału sonikacyjnego. Ten kosz ze stali nierdzewnej został zaprojektowany tak, aby materiał sonikacyjny zawsze znajdował się w optymalnym obszarze pola kawitacji (1-2 cm od podłogi) w zbiorniku oscylacyjnym. Z pomocą kosza, materiał sonikacyjny może być również wygodnie umieszczony w urządzeniu i usunięty po pracy, np. do płukania, bez kontaktu użytkownika z płynem sonikacyjnym w zbiorniku oscylacyjnym.
Cechy i korzyści
  • doskonałe pozycjonowanie w polu dźwiękowym
  • optymalne ładowanie i rozładowywanie
Informacje prawne
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)