Kluczowe dokumenty
Z659835
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
positioning lid for Z659800 and Z659045
Wybierz wielkość
1 EA
382,00 zł
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
382,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
Właściwości
for 4 beakers
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin DE 514
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
W przypadku stosowania cieczy agresywnych chemicznie, usuwania zanieczyszczeń agresywnych chemicznie lub ściernych lub sonikowania cieczy próbki, stosuje się kubki wkładane (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łaźni ultradźwiękowej, należy użyć odpowiednich perforowanych pokrywek / pasków wkładek, aby przytrzymać wkładane kubki. Kilka wkładek może być sonikowanych różnymi cieczami w tym samym czasie.
Cechy i korzyści
  • do przytrzymywania wkładek
  • dźwiękochłonny
  • skraca fazę nagrzewania
Informacje prawne
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)