Przejdź do
Z659703
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
tank lid for Z659673 and Z659029
Synonim(y):
Bandelin 3007, lid, protective lid, tank cover, ultrasonic cover
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41103706
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
description
Bandelin D 255
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 3007
availability
not available in USA and Canada
General description
Stainless steel lid for an ultrasonic bath protects the bath liquid from external contamination and prevents unpleasant odors from the cleaning or disinfection agents added. In addition, the noise emitted when the ultrasonic cleaner is in operation, which may be perceived as annoying, is reduced. The lids are designed in such a way that any condensation that occurs is directed back into the bath.
Features and Benefits
  • protection the bath fluid from contamination
  • sound-absorbing
  • shortens the heating phase
Legal Information
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z659487Z659495Z659525
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
availability
not available in USA and Canada
availability
-
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
description
Bandelin D 255
description
Bandelin D 08
description
Bandelin DE 08
description
Bandelin K 1 C
manufacturer/tradename
Bandelin 3007
manufacturer/tradename
Bandelin 218
manufacturer/tradename
Bandelin 278
manufacturer/tradename
Bandelin 3024
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)