Z659495
Bandelin SONOREX™ Ultrasonic bath accessories
positioning lid fits Z659460
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Materiały
stainless steel
Właściwości
for 2 beakers
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin DE 08
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
W przypadku stosowania cieczy agresywnych chemicznie (np. TICKOPUR J 80 U), usuwania zanieczyszczeń agresywnych chemicznie lub ściernych lub sonikowania cieczy próbki, stosuje się kubki wkładane (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łaźni ultradźwiękowej, należy użyć odpowiednich perforowanych pokrywek / pasków wkładek, aby przytrzymać wkładane kubki. Kilka wkładek może być sonikowanych różnymi cieczami w tym samym czasie.
Cechy i korzyści
- Do przytrzymywania kubków z wkładkami
- Pochłanianie dźwięku
- Skrócenie fazy nagrzewania
Informacje prawne
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)