Z640425
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 20-300 μL
Synonim(y):
System przeładowania epT.I.P.S., końcówki do pipetowania
About This Item
Polecane produkty
Materiały
orange tip
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 073.444
Eppendorf® 022491547
Długość
55 mm
maksymalna pojemność
300 μL
zakres pojemności
20-300 μL
pojemność
20—300 μL
Opis ogólny
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Jednorazowe końcówki do pipet z uniwersalnym stożkiem zapewniającym kompatybilność
- Łatwa obsługa i minimalna siła wymagana do mocowania lub wyrzucania
- Całkowite uszczelnienie zapewniające maksymalną precyzję i dokładność
- Różne wielkości objętości z kodowaniem kolorystycznym odpowiadającym kodowaniu kolorystycznemu pipet
- Oznaczenia objętości dla wygodnej kontroli wizualnej
- Dostępne w różnych klasach czystości, takich jak Eppendorf Quality i PCR clean
- Długie końcówki pipet dostępne dla niektórych objętości
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu do stojaków jednorazowych
- Pojemniki uzupełniające można sterylizować w autoklawie bez folii w temperaturze do 121 °C w celu ponownego użycia
- System napełniania pakowany dwustronnie lub w formie stosu, w zależności od rozmiaru końcówki
- Tacki oznaczone kolorami umożliwiają łatwą identyfikację objętości i pipet
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)