Merck
Z640174
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 2-200 μL
Synonim(y):
pipetting tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 010.035
Eppendorf® 022491148
zakres pomiaru objętości
2-200 μL
Długość
53 mm
maksymalna pojemność
200 μL
Opis ogólny
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG