Merck
Z627658
BRAND® Dispensette® Organic bottle-top dispenser, analog-adjustable volume
2.5-25 mL, with SafetyPrime
Synonim(y):
bottle top dispensers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Właściwości
DE-M marking
with SafetyPrime
producent / nazwa handlowa
BRAND 4730151 EU
BrandTech 4731151 US
zakres pomiaru
2.5-25 mL
Opis ogólny
Dispensette Organic (yellow color-code): for dispensing organic solvents including: Chlorinated and fluorinated hydrocarbons (e.g., trichlorotrifluoroethane and dichloromethane), concentrated acids (e.g., HCI and HNO3), trifluoroacetic acid (TFE), tetrahydrofuran (THF) and peroxides.
  • Easy to dismantle for cleaning, with replaceable filling valves
  • Autoclavable at 121°C
  • Fast volume adjustment with analog slide
  • Simple calibration adjustment with supplied tool
  • SafetyPrime recirculation valve reduces reagent waste and the safety discharge system reduces the risk of inadvertent dispensing and splashes
  • To allow the bottle label to face the user, the valve block can be rotated 360°
  • A telescopic filling tube adjusts easily to different size bottles
The parts of the Dispensette Organic which are in contact with medium are made of: Borosilicate glass, ceramic, tantalum, ETFE, FEP & PFA. The discharge tube safety screw cap is PP.
Operating limits:
  • Vapor pressure max. 500 mbar
  • Viscosity max. 500 mm2/s
  • Temperature max. 40°C
  • Density max. 2.2 g/cm3
  • Accuracy: ±0.5%, precision ±0.1%
Cechy i korzyści
  • Prosty: Szeroki zakres zastosowań dla rozpuszczalników organicznych, kwasów, zasad i roztworów soli.
  • Łatwość: Minimalne siły operacyjne, maksymalny komfort.
  • Wydajny: Niezawodny w wymagającej pracy ciągłej i z agresywnymi mediami.
Powiązanie
See the Compatibility Chart to choose the correct bottle-top dispenser.
Inne uwagi
BR4730151 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)