Merck
Z4902
Sigma-Aldrich
ZD 7114 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Acetamide, 2-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-phenoxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]-N-(2-methoxyethyl)-, ICI D7114
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N2O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -10.7°, c = 1.0 in methanol
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
H2O: >20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COCCNC(=O)COc1ccc(OCCNC[C@H](O)COc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C22H30N2O6.ClH/c1-27-13-12-24-22(26)17-30-21-9-7-20(8-10-21)28-14-11-23-15-18(25)16-29-19-5-3-2-4-6-19;/h2-10,18,23,25H,11-17H2,1H3,(H,24,26);1H/t18-;/m0./s1
Klucz InChI
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
Działania biochem./fizjol.
ZD 7114 is a selective β3 adrenergic receptor agonist. β3 adrenoceptors are expressed in adipose tissue and smooth muscle.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.