Kluczowe dokumenty
Z374601
Eppendorf® Combitips® Plus
maximum volume 1.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 069.234
Eppendorf® 022266209
maksymalna pojemność
1.0 mL
Opis ogólny
Snaps securely into Multipette pipette. Tips are not autoclavable.
Informacje prawne
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)