Kluczowe dokumenty
Z367788
Hi/Lo profile rocker accessories
two add-on platforms assembly
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
producent / nazwa handlowa
IBI ACCRC00P2
Opis ogólny
Zawiera dwie platformy akcesoriów do Hi-Lo Rocker.
Zestaw zawiera cały osprzęt niezbędny do dodania 2 platform akcesoriów do Hi-Lo Rocker w celu uzyskania łącznie 3 platform. Wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają lata niezawodnej pracy. Platformy można również sterylizować w autoklawie, aby zapobiec zanieczyszczeniu inkubatorów.
Made in USA
Cechy i korzyści
  • Zawiera dwie platformy ze stali nierdzewnej
  • Cały osprzęt w zestawie.
  • Przekształca Hi-Lo Rocker w jednostkę z trzema platformami.
Inne uwagi
platform accessory for Z367745; Z367753
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)