Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł 1244,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1244,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 5%material
turquoise
sterility
sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Finn 9401333
maximum volume
1.5 mL
volume range
1-1500 mL
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | description non-sterile, bag of bulk | description Finntip 300, non-sterile | description Finntip 250 universal, sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9401333 | manufacturer/tradename Finn 9401300 | manufacturer/tradename Finn 9401250 | manufacturer/tradename Finn 9400263 |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| material turquoise | material turquoise tip | material orange | material yellow |
| packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging bag of bulk, pack of 400 ea (Packed in a bag) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging rack of 96, pack of 960 ea (Racks) |
| maximum volume 1.5 mL | maximum volume 1.5 mL | maximum volume 300 μL | maximum volume 250 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® Multistepper® pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?