Z332658
BRAND® PD-Tip
maximum volume 2.5 mL, non-sterile
Polecane produkty
Materiały
colorless
agency
according to DIN 12 650
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
includes adapter: no
opakowanie
pack of 100 ea (bulk packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 702374
maksymalna pojemność
2.5 mL
pojemność
2.5 mL
Opis ogólny
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Cechy i korzyści
- Dozuj z łatwością - nawet krytyczne nośniki
- Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu rozmiaru
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)