Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 48,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
48,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704343
fitting
S 40 bottle, GL 45 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704343 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description GL 45 thread, S 40 bottle, polypropylene | description GL 32 thread, S 40 bottle, polypropylene | description GL 45 thread, GL 38 bottle, polypropylene | description GL 45 thread, GL 32 bottle, polypropylene |
| fitting S 40 bottle, GL 45 thread | fitting GL 32 thread, S 40 bottle | fitting GL 45 thread, GL 38 bottle | fitting GL 32 bottle, GL 45 thread |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename BRAND 704343 | manufacturer/tradename BRAND 704343 | manufacturer/tradename BRAND 704397 | manufacturer/tradename BRAND 704396 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?