Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 41,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060307
41,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704330
fitting
GL 30 bottle, GL 32 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704330 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description GL 32 thread, GL 30 bottle, polypropylene | description GL 32 thread, GL 28 bottle, polypropylene | description GL 45 thread, GL 32 bottle, polypropylene | description GL 32 thread, GL 45 bottle, polypropylene |
| fitting GL 32 thread, GL 30 bottle | fitting GL 28 bottle, GL 32 thread | fitting GL 32 bottle, GL 45 thread | fitting GL 45 bottle, GL 32 thread |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename BRAND 704330 | manufacturer/tradename BRAND 704328 | manufacturer/tradename BRAND 704396 | manufacturer/tradename BRAND 704345 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?