Kluczowe dokumenty
Z331171
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key
Wybierz wielkość
2 EA
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cylindrical
glass key
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.3549.14
pojemność
250 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
2.5 mm
Opis ogólny
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)