Kluczowe dokumenty
Z329932
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 20 mL
Synonim(y):
butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
opis
dropper nozzle caps available
Właściwości
cap
opakowanie
pkg of 100
producent / nazwa handlowa
BRAND 129416
pojemność
20 mL
śr. × wys.
31 mm × 58 mm
dopasowywanie
GL 14 thread
Opis ogólny
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
Inne uwagi
BR129416 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)