Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137420
Packaging:
pack of 10
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137420
L
25 mm
bar diam.
6 mm
ring diam.
7 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137420 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L 25 mm, bar diam. 6 mm | description L 15 mm, bar diam. 4.5 mm | description L 8 mm, bar diam. 3 mm | description L 20 mm, bar diam. 6 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137420 | manufacturer/tradename BRAND 137410 | manufacturer/tradename BRAND 137404 | manufacturer/tradename BRAND 137415 |
| material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 |
| ring diam. 7 mm | ring diam. 6 mm | ring diam. 4 mm | ring diam. 8 mm |
| bar diam. 6 mm | bar diam. 4.5 mm | bar diam. 3 mm | bar diam. 6 mm |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?